n-Butylethylmagnesium 0.9 M 在庚烷中, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
381181000 381188000
ACRO381181000EA 0 CNY
ACRO381181000 ACRO381188000
n-Butylethylmagnesium 0.9 M 在庚烷中, AcroSeal®
n-Butylethylmagnesium
CAS No.: 62202-86-2
分子式: C₆H₁₄Mg
密度: 0,73 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00072569
CAS号: 62202-86-2
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Titration 13.5 to 14.5 % (on Mg basis)