三(三甲基硅)胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 九甲基三硅氮烷
378770050 378770250
ACRO378770050EA 0 CNY
ACRO378770050 ACRO378770250
三(三甲基硅)胺 99%
三(三甲基硅)胺
Appearance: Colorless Crystals
分子式: C₉H₂₇NSi₃
分子量: 233.577 g/mol
沸点: 72 °C (10 mmHg)
溶点: 67…69 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00047990
CAS号: 1586-73-8
UN号: 3259
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %