二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
377950010 377952500
ACRO377950010EA 0 CNY
ACRO377950010 ACRO377952500
二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体 99%
二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体
CAS No.: 12354-84-6
分子式: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00075435
CAS号: 12354-84-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex Ir)