氨基丙二酸二甲酯盐酸盐 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
374970050 374970250
ACRO374970050EA 0 CNY
ACRO374970050 ACRO374970250
氨基丙二酸二甲酯盐酸盐 97%
氨基丙二酸二甲酯盐酸盐
Appearance: Light yellow Crystalline powder or crystals
分子式: C₅H₁₀ClNO₄
溶点: 155 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00038880
CAS号: 16115-80-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %