Boc-D-Ser(Bzl)-OH 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Boc-O-苄基-D-丝氨酸
334670050 334670250
ACRO334670050EA 0 CNY
ACRO334670050 ACRO334670250
Boc-D-Ser(Bzl)-OH 98%
Boc-D-Ser(Bzl)-OH
Appearance: White Powder
分子式: C₁₅H₂₁NO₅
分子量: 295.34 g/mol
溶点: 58…61 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00038248
CAS号: 47173-80-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -20° to -24° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)