三丁基甲锡烷基三氟甲烷磺酸 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
388930010
388930050
ACRO388930010EA
0
CNY
ACRO388930010
ACRO388930050
三丁基甲锡烷基三氟甲烷磺酸 96%
分子式:
C₁₃H₂₇F₃O₃SSn 沸点: 56…60 °C (25 mmHg) 溶点: 31 °C 闪点: >110 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00043324 CAS号: 68725-14-4 UN号: 2923 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to light beige Crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥95 % |