氢氧化胆碱 45% (w/w) in aqueous solution stabilised, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 胆碱, (2-羟乙基)三甲基氢氧化铵
386721000 386725000 386720025
ACRO386721000EA 0 CNY
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025
氢氧化胆碱 45% (w/w) in aqueous solution stabilised, pure
氢氧化胆碱
分子式: C₅H₁₅NO₂
分子量: 121.18 g/mol
密度: 1.07 g/cm³
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002831
CAS号: 123-41-1
UN号: 3267
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %