二氯苯基钌(II)二聚体 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Dichloro(benzene)ruthenium(II) dimer
367480010 367480050
ACRO367480010EA 0 CNY
ACRO367480010 ACRO367480050
二氯苯基钌(II)二聚体 97%
二氯苯基钌(II)二聚体
CAS No.: 37366-09-9
分子式: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
分子量: 500.17 g/mol
溶点: 249 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064686
CAS号: 37366-09-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) 39.2 to 41.0 %