二丙烯酸乙烯酯 95% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二丙烯酸乙二醇酯
366970050 366970250
ACRO366970050EA 0 CNY
ACRO366970050 ACRO366970250
二丙烯酸乙烯酯 95% stabilised
二丙烯酸乙烯酯
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
分子式: C₈H₁₀O₄
沸点: 62…65 °C (2 mmHg)
密度: 1,04 g/cm³
闪点: 101 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008629
CAS号: 2274-11-5
UN号: 2810
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ