盐酸 4 N in 1,4-dioxane/water
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
366521000 366520025
ACRO366521000EA 0 CNY
ACRO366521000 ACRO366520025
盐酸 4 N in 1,4-dioxane/water
盐酸
分子式: HCl
分子量: 36.46 g/mol
密度: 1.1 g/cm³
闪点: 12 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011324
CAS号: 7647-01-0
UN号: 2924
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 3.95 to 4.40 N