亚硝酰硝酸钌(III) 在稀释的硝酸水溶液中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
365040250 365041000
ACRO365040250EA 0 CNY
ACRO365040250 ACRO365041000
亚硝酰硝酸钌(III) 在稀释的硝酸水溶液中
亚硝酰硝酸钌(III)
Appearance: Clear orange to dark brown Solution
分子式: N₄O₁₀Ru
密度: 1,07 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00016313
CAS号: 34513-98-9
UN号: 3093
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear orange to dark brown Solution
Assay 1.5 % Ru (typically)