甲基-5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基纳迪克酸酐
216270010 216272500
ACRO216270010EA 0 CNY
ACRO216270010 ACRO216272500
甲基-5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐 95%
甲基-5-降冰片烯-2,3-二羧酸酐
Appearance: Clear light yellow Viscous liquid
分子式: C₁₀H₁₀O₃
分子量: 178.19 g/mol
沸点: 275 °C (760 mmHg)
密度: 1.23 g/cm³
闪点: 140 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00167036
CAS号: 25134-21-8
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5080 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %