L-2-氨基丁酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: L-α-氨基丁酸
215380010 215380050
ACRO215380010EA 0 CNY
ACRO215380010 ACRO215380050
L-2-氨基丁酸 98%
L-2-氨基丁酸
分子式: C₄H₉NO₂
分子量: 103.12 g/mol
溶点: >300 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064415
CAS号: 1492-24-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.2° to +23° (20°C, 589 nm) (c=2, 5 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %