磷酸苯基二钠 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 苯基磷酸二钠盐, 磷酸苯酯
211830100 211831000
ACRO211830100EA 0 CNY
ACRO211830100 ACRO211831000
磷酸苯基二钠 98%
磷酸苯基二钠
Appearance: White to off-white Crystalline powder
分子式: C₆H₉Na₂O₆P
分子量: 254.085 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00149080
CAS号: 66778-08-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 12 to 16 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %