铑 5% 在活性炭上, dry, powder, 未还原
供应商: Thermo Fisher Scientific
195440050 195440250 195440010
ACRO195440050EA 0 CNY
ACRO195440050 ACRO195440250 ACRO195440010
铑 5% 在活性炭上, dry, powder, 未还原
分子式: Rh
沸点: 3400…3700 °C (1013 hPa)
溶点: 1960 °C
密度: 12,41 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011201
CAS号: 7440-16-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Grey-black to black Powder
Assay 4.5 to 5.5 % (Rh)
Particle Size/Sieve analysis <128 um: 99%
Additional info 128 um: 99%