Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Merbromin
190110250 190111000
ACRO190110250EA 0 CNY
ACRO190110250 ACRO190111000
Mercurochrome Hg 24-27% 24-27% Hg
Mercurochrome
Appearance: Green Glistening crystals or granules or scales
分子式: C₂₀H₈Br₂HgNa₂O₆
分子量: 750.66 g/mol
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013081
CAS号: 129-16-8
UN号: 2026
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Green Glistening crystals or granules or scales
Assay 18 to 22.5 % (Br2)