Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w / w) 在水里
供应商: Thermo Fisher Scientific
185000050 185002500
ACRO185000050EA 0 CNY
ACRO185000050 ACRO185002500
Poly(acrylic acid), M.W. ∼ 5,000 50% (w / w) 在水里
Poly(acrylic acid)
CAS No.: 9003-01-4
分子式: C₃H₄O₂
沸点: 100 °C (760 mmHg)
密度: 1,18 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00084394
CAS号: 9003-01-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 52 % Solids
Molecular weight 3000 to 5000 (approx)