Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid), M.W. ∼ 800,000 10% (w / w) 在水溶液中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
184960250 184961000
ACRO184960250EA 0 CNY
ACRO184960250 ACRO184961000
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid), M.W. ∼ 800,000 10% (w / w) 在水溶液中
Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulphonic acid)
CAS No.: 27119-07-9
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00084369
CAS号: 27119-07-9
UN号: 3265
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Assay 8.0 to 12.0 % Solids
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %