乙炔锂乙二胺络合物 85%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
181250500 181251000
ACRO181250500EA 0 CNY
ACRO181250500 ACRO181251000
乙炔锂乙二胺络合物 85%
乙炔锂乙二胺络合物
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
分子式: C₄H₉LiN₂
沸点: 110,6 °C
溶点: 76 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013183
CAS号: 6867-30-7
UN号: 3131
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥80 % (Gasvolumetric)
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %