乙酸铅(IV) 95% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
180621000 180625000
ACRO180621000EA 0 CNY
ACRO180621000 ACRO180625000
乙酸铅(IV) 95% stabilised
乙酸铅(IV)
分子式: (H₃CCOO)₄Pb
溶点: 175…180 °C
密度: ~ 2,22 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008693
CAS号: 546-67-8
UN号: 1616
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to pink-orange Crystalline powder
Titration Iodometric ≥94 %
Stabilizer ca. 4 to 5 % Acetic acid