Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w / w) 在水溶液中
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
178571000 178572500
ACRO178571000EA 0 CNY
ACRO178571000 ACRO178572500
Polyethyleneimine, M.W. ∼ 60,000 50% (w / w) 在水溶液中
Polyethyleneimine
CAS No.: 9002-98-6
分子式: (CH2CH2NH)n
沸点: 100 °C (760 mmHg)
密度: 1,07 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00084427
CAS号: 9002-98-6
UN号: 3082
ADR: 9,III