硼烷-N,N-二乙基苯胺络合物 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
176770250 176771000
ACRO176770250EA 0 CNY
ACRO176770250 ACRO176771000
硼烷-N,N-二乙基苯胺络合物 97%
硼烷-N,N-二乙基苯胺络合物
Appearance: Clear colorless to amber Liquid
分子式: C₁₀H₁₈BN
溶点: 30…27 °C
密度: 0,92 g/cm³
闪点: 63 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00013187
CAS号: 13289-97-9
UN号: 3148
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
Titration ≥96.0 % (Active hydrogen)