三聚氯化磷腈 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 六氯环三聚膦腈, 六氯三聚磷腈, 膦酰氯三聚体
174280050 174280250
ACRO174280050EA 0 CNY
ACRO174280050 ACRO174280250
三聚氯化磷腈 98%
三聚氯化磷腈
Appearance: White Crystalline powder
分子式: Cl₆N₃P₃
溶点: 111…115 °C
密度: 1,98 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006474
CAS号: 940-71-6
UN号: 3260
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %