槲皮素水合物 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavone hydrate, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one xhydrate
174070250 174071000 174070100
ACRO174070250EA 0 CNY
ACRO174070250 ACRO174071000 ACRO174070100
槲皮素水合物 95%
槲皮素水合物
Appearance: Yellow Crystalline powder
分子式: C₁₅H₁₀O₇·xH₂O
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006828
CAS号: 849061-97-8
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
HPLC ≥94 %