二氯亚甲基二甲基氯化铵 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (二氯亚甲基)二甲基氯化铵, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier 试剂
172210050 172210250 172211000
ACRO172210050EA 0 CNY
ACRO172210050 ACRO172210250 ACRO172211000
二氯亚甲基二甲基氯化铵 98%
二氯亚甲基二甲基氯化铵
Appearance: White to light yellow Powder or crystals
分子式: C₃H₆Cl₃N
分子量: 162.44 g/mol
溶点: 181…185 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011870
CAS号: 33842-02-3
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %