甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
甲氧羰基亚甲基三苯基正磷, (三苯基膦烯)乙酸甲酯
169560250
169561000
ACRO169560250EA
0
CNY
ACRO169560250
ACRO169561000
甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦 98%
甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦
CAS No.: 2605-67-6
分子式:
C₂₁H₁₉O₂P 分子量: 334.36 g/mol 溶点: 164…169 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00008455 CAS号: 2605-67-6 UN号: 2811 ADR: 6.1 III |
产品技术规格
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 169 °C |
HPLC | ≤2 % triphenylphosphine + triphenylphosphine oxide |