Z-L-丙氨酸 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 苄氧羰基-L-丙氨酸, Z-Ala-OH
169000050 169000250
ACRO169000050EA 0 CNY
ACRO169000050 ACRO169000250
Z-L-丙氨酸 98%
Z-L-丙氨酸
CAS No.: 1142-20-7
分子式: C₁₁H₁₃NO₄
分子量: 223.23 g/mol
溶点: 82…84 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002640
CAS号: 1142-20-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in MeOH) clear, colorless
Specific optical rotation -14° to -16° (24°C, 589 nm) (c=2, AcOH)