甲基丙烯酸缩水甘油酯 97% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 甲基丙烯酸环氧丙酯, 甲基丙烯酸甲酯缩水甘油
165891000 165895000
ACRO165891000EA 0 CNY
ACRO165891000 ACRO165895000
甲基丙烯酸缩水甘油酯 97% stabilised
甲基丙烯酸缩水甘油酯
分子式: C₇H₁₀O₃
沸点: 189 °C (760 mmHg)
溶点: –41 °C
密度: 1,07 g/cm³
闪点: 76 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00005137
CAS号: 106-91-2
UN号: 2922
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 50 to 150 ppm MEHQ
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)