氢化-4-甲苯酐,顺反异构体混合物 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 4-甲基-1,2-环己二羧酸酐
165390025 165395000
ACRO165390025EA 0 CNY
ACRO165390025 ACRO165395000
氢化-4-甲苯酐,顺反异构体混合物 98%
氢化-4-甲苯酐,顺反异构体混合物
分子式: C₉H₁₂O₃
分子量: 168.19 g/mol
沸点: 120 °C (1mbar)
溶点: –29 °C
密度: 1.16 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005927
CAS号: 19438-60-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA