马钱子碱水合物 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
163500500 163501000
ACRO163500500EA 0 CNY
ACRO163500500 ACRO163501000
马钱子碱水合物 99%
马钱子碱水合物
CAS No.: 145428-94-0
分子式: C₂₃H₂₆N₂O₄·2H₂O
溶点: 174…179 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149384
CAS号: 145428-94-0
UN号: 1570
ADR: 6.1,I
现在订购
产品技术规格
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
Loss on drying 6.0 % to 9.5 % (105 °C, 3 hrs)
Specific optical rotation -75° to -80° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)