2,6-吡啶二甲酰氯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,6-氯甲酰吡啶, 2,6-吡啶二羰酰氯
162130050 162130250
ACRO162130050EA 0 CNY
ACRO162130050 ACRO162130250
2,6-吡啶二甲酰氯 97%
2,6-吡啶二甲酰氯
CAS No.: 3739-94-4
分子式: C₇H₃Cl₂NO₂
分子量: 204.006 g/mol
沸点: 284 °C (760 mmHg)
溶点: 57…61 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00006289
CAS号: 3739-94-4
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %