对甲苯亚磺酸钠水合物 98+%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 对甲苯亚磺酸
139011000 139015000
ACRO139011000EA 0 CNY
ACRO139011000 ACRO139015000
对甲苯亚磺酸钠水合物 98+%
对甲苯亚磺酸钠水合物
CAS No.: 207801-20-5
分子式: C₇H₇NaO₂S .xH₂O
分子量: 178.18 g/mol (anhy)
溶点: >300 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149640
CAS号: 207801-20-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)