四乙烯五胺, Technical Grade
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: TEPA, 四亚乙基五胺
138112500 138115000
ACRO138112500EA 0 CNY
ACRO138112500 ACRO138115000
四乙烯五胺, Technical Grade
四乙烯五胺
CAS No.: 112-57-2
分子式: C₈H₂₃N₅
沸点: 340 °C (760 mmHg)
溶点: –40 °C
密度: 0,99 g/cm³
闪点: 139 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008168
CAS号: 112-57-2
UN号: 2320
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HCl ≥95.0 %