甲基2-羟基异丁酸酯 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 2-羟基异丁酸甲酯, α-羟基异丁酸甲酯
126970050 126970500
ACRO126970050EA 0 CNY
ACRO126970050 ACRO126970500
甲基2-羟基异丁酸酯 99%
甲基2-羟基异丁酸酯
Appearance: Clear colorless Liquid
分子式: C₅H₁₀O₃
分子量: 118.13 g/mol
沸点: 137 °C
密度: 1.03 g/cm³
闪点: 41 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004457
CAS号: 2110-78-3
UN号: 3272
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %