3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
425530010
425530100
ACRO425530010EA
0
CNY
ACRO425530010
ACRO425530100
3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
3,4-Epoxytetrahydrofuran
CAS No.: 285-69-8
分子式:
C₄H₆O₂ 分子量: 86.09 g/mol 密度: 1.237 g/cm³ 闪点: >38 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00800639 CAS号: 285-69-8 UN号: 1993 ADR: 3 III |
产品技术规格
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |