3′,3″,5′,5″-四溴酚酞乙酯, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
420070010 420070050
ACRO420070010EA 0 CNY
ACRO420070010 ACRO420070050
3′,3″,5′,5″-四溴酚酞乙酯, 纯净
CAS No.: 1176-74-5
分子式: C₂₂H₁₄Br₄O₄
溶点: 208…211 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00066387
CAS号: 1176-74-5