N-苯甲酰基-N-苯基羟胺 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-羟基-N-苯基苯甲酰胺, N-苯甲酰苯基羟胺
417370250 417370050
ACRO417370250EA 0 CNY
ACRO417370250 ACRO417370050
N-苯甲酰基-N-苯基羟胺 98%
N-苯甲酰基-N-苯基羟胺
CAS No.: 304-88-1
分子式: C₁₃H₁₁NO₂
分子量: 213.24 g/mol
溶点: 119…123 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00002111
CAS号: 304-88-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light beige Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %