Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% 在水溶液中 tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
407290010 407290030
ACRO407290010EA 0 CNY
ACRO407290010 ACRO407290030
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate 40% 在水溶液中 tech.
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
Appearance: Clear solution
分子式: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
沸点: 106 °C (760 mmHg)
溶点: –40 °C
密度: 1,29 g/cm³
闪点: >100 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00051016
CAS号: 140-01-2
UN号: 3267