乳酸依沙吖啶 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 利凡诺, 依沙吖啶, 利凡诺尔
406380100 406380050
ACRO406380100EA 0 CNY
ACRO406380100 ACRO406380050
乳酸依沙吖啶 95%
乳酸依沙吖啶
Appearance: Yellow Powder
分子式: C₁₈H₂₃N₃O₅
溶点: 243…245 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149646
CAS号: 6402-23-9
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %