对苯二甲酸二辛酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 双(2-乙基己基)对苯二甲酸酯
402490010 402492500
ACRO402490010EA 0 CNY
ACRO402490010 ACRO402492500
对苯二甲酸二辛酯 97%
对苯二甲酸二辛酯
Appearance: Clear colorless Liquid
分子式: C₂₄H₃₈O₄
沸点: 400 °C (760 mmHg)
溶点: –67 °C
密度: 0,984 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00072256
CAS号: 6422-86-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %