Luperox LP, 过氧化月桂酰 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 过氧化双月桂酰, 过氧化月桂酰, 过氧化十二烷酰
349741000 349745000
ACRO349741000EA 0 CNY
ACRO349741000 ACRO349745000
Luperox LP, 过氧化月桂酰 99%
Luperox LP, 过氧化月桂酰
CAS No.: 105-74-8
分子式: (C₁₁H₂₃CO)₂O₂
分子量: 398.628 g/mol
溶点: 53…57 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00008964
CAS号: 105-74-8
UN号: 3106
ADR: 5.2
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder or granules or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %