甲基丙烯酸月桂酯 97% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 甲基丙烯酸十二烷基酯
347711000 347715000
ACRO347711000EA 0 CNY
ACRO347711000 ACRO347715000
甲基丙烯酸月桂酯 97% stabilised
甲基丙烯酸月桂酯
分子式: C₁₆H₃₀O₂
溶点: –23 °C
密度: 0,871 g/cm³
闪点: 126 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008972
CAS号: 142-90-5
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 300 to 500 ppm MEHQ