磷酸铝, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium phosphate
344441000 344445000
ACRO344441000EA 0 CNY
ACRO344441000 ACRO344445000
磷酸铝, pure
磷酸铝
CAS No.: 7784-30-7
分子式: AlPO₄
溶点: >1500 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003430
CAS号: 7784-30-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White Powder
Titration ≥80.0 % (AlPO4)