卡托普利 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: N-[(S)-3-巯基-2-甲基丙酰基]-L-脯氨酸
343700010 343700050 343700250
ACRO343700010EA 0 CNY
ACRO343700010 ACRO343700050 ACRO343700250
卡托普利 98%
卡托普利
Appearance: White Crystalline powder
分子式: C₉H₁₅NO₃S
分子量: 217.28 g/mol
溶点: 103…108 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00168073
CAS号: 62571-86-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 108 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -125° to -134° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)