胡椒基丁醚 90% tech.
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
334161000 334165000
ACRO334161000EA 0 CNY
ACRO334161000 ACRO334165000
胡椒基丁醚 90% tech.
胡椒基丁醚
分子式: C₁₉H₃₀O₅
沸点: 180 °C (1 mmHg)
闪点: 170 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005842
CAS号: 51-03-6
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Specific gravity (20°C) 1.055 to 1.065