2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 环氯磷酸乙烯酯, 2-氯-2-氧-1,3,2-二氧磷杂环戊烷
332060050 332060250
ACRO332060050EA 0 CNY
ACRO332060050 ACRO332060250
2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane 95%
2-氯-1,3,2-二氧磷杂环戊烷 2-氧化物
CAS No.: 6609-64-9
分子式: C₂H₄ClO₃P
分子量: 142.47 g/mol
沸点: 98…99 °C (2 mmHg)
溶点: 11…14 °C
密度: 1.55 g/cm³
闪点: >110 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00043138
CAS号: 6609-64-9
UN号: 3265
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4475 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)