Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% 混合 在水里 用于生物化学
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
330221000 330225000
ACRO330221000EA 0 CNY
ACRO330221000 ACRO330225000
Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% 混合 在水里 用于生物化学
Acrylamide : Bisacrylamide
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00080848
CAS号: 79-06-1
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm