Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% 混合 在水里 用于生物化学
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
330201000 330205000
ACRO330201000EA 0 CNY
ACRO330201000 ACRO330205000
Acrylamide : Bisacrylamide (19:1) 40% 混合 在水里 用于生物化学
Acrylamide : Bisacrylamide
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00080848
CAS号: 79-06-1
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
UV at 290 nm A: ≤0.1
Acrylic acid (HPLC) ≤0.001 %
Conductivity ≤3 µS/cm