Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
Pd2(dba)3
318775000
318770050
ACRO318775000EA
0
CNY
ACRO318775000
ACRO318770050
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) 97%
三(二亚苄基丙酮)二钯(0)
CAS No.: 51364-51-3
分子式:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂ 分子量: 915.72 g/mol 溶点: 152…155 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00013310 CAS号: 51364-51-3 |