1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-二氯-2,5-二甲基-2,5-二硅杂己烷, 1,1,4,4-四甲基-1,4-二氯乙烯乙硅烷
313260050 313260250
ACRO313260050EA 0 CNY
ACRO313260050 ACRO313260250
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 96%
1,2-双(氯二甲基硅基)乙烷
Appearance: Transparent Low melting solid
分子式: C₆H₁₆Cl₂Si₂
分子量: 215.26 g/mol
沸点: 198…200 °C (760 mmHg)
溶点: 35…38 °C
闪点: 65 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00000505
CAS号: 13528-93-3
UN号: 3261
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Transparent Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %